Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenbecher
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
Marke:  Eppendorf™ 5409721003
109.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15234546
  • 109.44 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Becher für: Rotor S-24-11-AT, Rotor A-4-62, Rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 x 1,5 ml/2 ml Eppendorf-Röhrchen mit S-24-11-AT Rotor
Becher
2/Pckg.
4 x 1,5/2 ml
4
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifugenbecher > Kann verwendet werden mit: 4x1.5 ml/2-ml-Rörchen des S-24-11-AT-Rotors; Menge: 2/Pckg.