Learn More
Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit
GREENER_CHOICE
Freedom™ CHO-S™ Kit
Marke:  Gibco™ A1369601
Artikelnummer. 11370812
  • 35090.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CHO-S Zellen, cGMP eingelagert
Transfektion
CMV⁄EF1 Hybrid-Promoter, EF2⁄CMV Hybrid-Promoter
Puromycin, MTX (Methotrexat)
CD FortiCHO™ Medium: 2 bis 8 °C (vor Licht schützen)
OptiPRO™ SFM: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
FreeStyle™ MAX Reagenz: 2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren
CHO–S™ Zellen (cGMP–gebankt): Flüssigstickstoff
One Shot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli: –80 °C
Freedom™ pCHO 1.0-Expressionsvektor: –5 °C bis –20 °C
Proteinproduktion, Entwicklung stabiler Zelllinien
1 Kit
DHFR, PurR
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit > 1 Kit