Learn More
(Formylmethylen)-triphenylphosphoran, 97 %, kann bis zu ≈ 3 % Wasser enhalten, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498900
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(Formylmethylen)-triphenylphosphoran, 97 %, kann bis zu ≈ 3 % Wasser enhalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498900
100 g
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11498900
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11709.22
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
(Formylmethylene)triphenylphosphorane is used as Wittig reagent. It is also used as Pharmaceutical Intermediates. It is employed as raw material in organic Synthesis, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Formylmethylen)triphenylphosphoran wird als Wittig-Reagenz verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird als Rohstoff in der organischen Synthese und in Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Lagerung bei -20 ° C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2136-75-6
Summenformel C20H17OP
Molekulargewicht (g/mol) 304.329
MDL-Nummer MFCD00006994
InChI-Schlüssel CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5lMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75051
IUPAC-Name 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)Acetaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Schmelzpunkt 183°C to 188°C
Menge 100 g
Beilstein 523797
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Methanol.
Formelmasse 304.33
Reinheit (%) 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) kann bis zu ≈3% Wasser enthalten
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10217180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11709.14,A11709.22,A11709.09
Chargennummer10241322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberA11709.14,A11709.22,A11709.09
Chargennummer10169502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11709.14,A11709.22,A11709.09
Chargennummer10179083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11709.14,A11709.22,A11709.09
Chargennummer10225924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11709.14,A11709.22,A11709.09
Name des Produkts
(Formylmethylen)-triphenylphosphoran, 97 %, kann bis zu ≈ 3 % Wasser enhalten, Thermo Scientific Chemicals >