Learn More
(Triphenylphosphoranyliden)acetaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13418508
Zum Warenkorb hinzufügen
(Triphenylphosphoranyliden)acetaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13418508
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 13418508
Marke: Thermo Scientific Acros 307491000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2136-75-6
Summenformel C20H17OP
Molekulargewicht (g/mol) 304.33
MDL-Nummer MFCD00006994
InChI-Schlüssel CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
IUPAC-Name 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)Acetaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185.0°C to 188.0°C
Farbe Braun bis rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3P=CHCHO
Menge 100 g
Formelmasse 304.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Name des Produkts
(Triphenylphosphoranyliden)acetaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >