Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
46.50 CHF - 121.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Deckel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Typ | Gefrierschrank |
Enthält | Deckel und Unterteilungen |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Röhrchen-Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Röhrchen-Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15396528
|
Fisherbrand™
HS120376 |
Blau | 81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm |
73.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15306538
|
Fisherbrand™
HS120377 |
Rot | 81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15316538
|
Fisherbrand™
HS120378 |
Violett | 81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15316528
|
Fisherbrand™
HS120379 |
Naturfarben | 144 x 0.2 ml Röhrchen | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm |
97.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15326528
|
Fisherbrand™
HS120380 |
Blau | 144 x 0.2 ml Röhrchen | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15336528
|
Fisherbrand™
HS120381 |
Rot | 144 x 0.2 ml Röhrchen | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15346528
|
Fisherbrand™
HS120382 |
Violett | 144 x 0.2 ml Röhrchen | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15356528
|
Fisherbrand™
HS120383 |
Naturfarben | 81 x 0.5 ml Röhrchen | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm |
85.60 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15366528
|
Fisherbrand™
HS120384 |
Blau | 81 x 0.5 ml Röhrchen | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15376528
|
Fisherbrand™
HS120385 |
Rot | 81 x 0.5 ml Röhrchen | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15386528
|
Fisherbrand™
HS120386 |
Violett | 81 x 0.5 ml Röhrchen | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15326538
|
Fisherbrand™
HS120387 |
Naturfarben | 25 (5 ml Röhrchen) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm |
77.30 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15336538
|
Fisherbrand™
HS120388 |
Blau | 25 (5 ml Röhrchen) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm |
76.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15346538
|
Fisherbrand™
HS120389 |
Rot | 25 (5 ml Röhrchen) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15356538
|
Fisherbrand™
HS120390 |
Violett | 25 (5 ml Röhrchen) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15366538
|
Fisherbrand™
HS120391 |
Naturfarben | 36 (15 ml Röhrchen) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm |
119.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15376538
|
Fisherbrand™
HS120392 |
Blau | 36 (15 ml Röhrchen) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm |
109.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15386538
|
Fisherbrand™
HS120393 |
Rot | 36 (15 ml Röhrchen) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15396538
|
Fisherbrand™
HS120394 |
Violett | 36 (15 ml Röhrchen) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15306548
|
Fisherbrand™
HS120366 |
Naturfarben | 16 (50 ml Röhrchen) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm |
121.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15326548
|
Fisherbrand™
HS120368 |
Rot | 16 (50 ml Röhrchen) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15316548
|
Fisherbrand™
HS120367 |
Blau | 16 (50 ml Röhrchen) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm |
113.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15336548
|
Fisherbrand™
HS120369 |
Violett | 16 (50 ml Röhrchen) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen
- Haltbarer als Pappkisten
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Verringert deutlich das Schimmelrisiko
- Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
- Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80°C
Spezifikation
Deckel | |
Gefrierschrank | |
10/Packung |
Polypropylen | |
Deckel und Unterteilungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter