Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
Marke: Fisherbrand™ HS120366
Beschreibung
- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen
- Haltbarer als Pappkisten
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Verringert deutlich das Schimmelrisiko
- Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
- Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80°C
Spezifikation
Deckel | |
Polypropylen | |
Gefrierschrank | |
Deckel und Unterteilungen | |
4 x 4 | |
145 mm | |
120 mm | |
1,4 kg |
Naturfarben | |
Rechteck | |
16 (50 ml Röhrchen) | |
10/Packung | |
145 x 147 x 120 mm | |
147 mm | |
31,6 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur