Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
Marke: Fisherbrand™ HS120376
Beschreibung
- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen
- Haltbarer als Pappkisten
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Verringert deutlich das Schimmelrisiko
- Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
- Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80°C
Spezifikation
Deckel | |
Polypropylen | |
Gefrierschrank | |
Deckel und Unterteilungen | |
9 x 9 | |
133 mm | |
51 mm | |
0,94 kg |
Blau | |
Quadratisch | |
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen) | |
10/Packung | |
133 x 133 x 51 mm | |
133 mm | |
12 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31