Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
Marke:  Fisherbrand™ HS120383
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15356528
  • 94.20 CHF / 10 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
  • Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
  • Leicht zusammenbaubar
  • Aus Wellpolypropylen
  • Haltbarer als Pappkisten
  • Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
  • Verringert deutlich das Schimmelrisiko
  • Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
  • Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80°C
Spezifikation
Spezifikation
Deckel
Polypropylen
Gefrierschrank
Deckel und Unterteilungen
9 x 9
133 mm
42 mm
0,77 kg
Naturfarben
Rechteck
81 x 0.5 ml Röhrchen
10/Packung
133 x 130 x 42 mm
130 mm
12 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter >