Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotoren für Concentrator Plus-Zentrifuge
Zur Verwendung mit der Zentrifuge Concentrator Plus
489.95 CHF
Spezifikation
Typ Festwinkelrotor
Zur Verwendung mit (Geräte) Concentrator Plus Zentrifuge
Winkel Fest
Enthält Ohne Deckel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10504843
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5490030001
48 x 1,5/2 ml
489.95 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10184313
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5490034007
72 x 0,5 ml
489.95 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10572264
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5490035003
36 x 3,0/5,0 ml-Flachbodenröhrchen
489.95 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10115802
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5490032004
70 x 1,5/2 ml
489.95 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Eppendorf Konzentrator Plus ist für die Bedürfnissen des Kunden entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die bequem auf Ihren Labortisch passt.
Spezifikation
Spezifikation
Festwinkelrotor
Concentrator Plus Zentrifuge
Fest
Ohne Deckel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Festwinkelrotoren für Concentrator Plus-Zentrifuge