Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotoren für Concentrator Plus-Zentrifuge
Zur Verwendung mit der Zentrifuge Concentrator Plus
Marke: Eppendorf™ 5490034007
488.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Eppendorf Konzentrator Plus ist für die Bedürfnissen des Kunden entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die bequem auf Ihren Labortisch passt.
Spezifikation
Modell: F-45-72-8 | |
72 x 0,5 ml | |
Fest | |
72 |
Festwinkelrotor | |
Concentrator Plus Zentrifuge | |
Ohne Deckel |