Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotoren für Concentrator Plus-Zentrifuge
Zur Verwendung mit der Zentrifuge Concentrator Plus
Marke: Eppendorf™ 5490030001
465.45 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Eppendorf Konzentrator Plus ist für die Bedürfnissen des Kunden entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die bequem auf Ihren Labortisch passt.
Spezifikation
Modell: FA-45-30-11 | |
48 x 1,5/2 ml | |
Fest | |
48 |
Festwinkelrotor | |
Concentrator Plus Zentrifuge | |
Ohne Deckel |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Festwinkelrotoren für Concentrator Plus-Zentrifuge > Fassungsvermögen: 48 x 1,5/2ml-Reaktionsgefäße
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur