Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotoren für Concentrator Plus-Zentrifuge
Zur Verwendung mit der Zentrifuge Concentrator Plus
Marke:  Eppendorf™ 5490032004
488.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10115802
  • 489.95 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Eppendorf Konzentrator Plus ist für die Bedürfnissen des Kunden entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die bequem auf Ihren Labortisch passt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Modell: F-45-70-11
70 x 1,5/2 ml
Fest
70
Festwinkelrotor
Concentrator Plus Zentrifuge
Ohne Deckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Festwinkelrotoren für Concentrator Plus-Zentrifuge > Fassungsvermögen: 70 x 1,5/2ml-Reaktionsgefäße