Learn More
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
Marke:  Fisherbrand™ 01816D
15.99 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10613771
  • 20.80 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
  • Aus langlebigem, transparentem Polyethylen
  • Optimal geeignet zur einfachen und praktischen Entnahme, Aufbewahrung sowie zum Schutz von Laborproben und Mustern
  • Dank der transparenten, unbedruckten Oberfläche lassen sich die einzelnen Beutel separat beschriften
Nicht für den Einsatz mit Flüssigkeiten empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Reißverschlussdichtung
LDPE
50
20 x 13 cm
20 cm
13 cm
1,1 lb.
Durchsichtig
500
4 mil
8 in.
5 in.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss > 4 mil; (L x B) 8 x 5 in. (20 x 13cm)