Learn More
Fisherbrand™ SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200μ l
GREENER_CHOICE
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
24.25 CHF - 31.95 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Spitzenform Abgeschrägte Enden
Graduated Ja
Produktlinie SureOne
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Sterilität Farbe Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Farbe Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
11923446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
T113RS-FIS
Steril Gelb Aufklappbares Gestell
30.04 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11963446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
T113RNS-FIS
Steril klar Aufklappbares Gestell
31.95 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11913446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
T113R-FIS
Unsteril Gelb Aufklappbares Gestell
24.34 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11953446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
T113RN-FIS
Unsteril klar Aufklappbares Gestell
25.10 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11933446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
T113RL-FIS
Unsteril Gelb Nachfüllpackung
24.25 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12922521
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
T113RLN-FIS
Unsteril klar Nachfüllpackung
25.74 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11903446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
T113G-FIS
Unsteril Gelb Bulk
29.80 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11943446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
T113GN-FIS
Unsteril klar Bulk
29.03 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Abgeschrägte Enden
SureOne
2 in.
Ja
10, 50, 100 μl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200μ l