Learn More
Fisherbrand™ SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200μ l
GREENER_CHOICE
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
Marke:  Fisherbrand™ T113RNS-FIS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11963446
  • 31.95 CHF / 960 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
klar
2 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen
Abgeschrägt
SureOne
10, 50, 100 μl
Steril
Autoklavierbar
50 mm
Aufklappbares Gestell
Ja
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200μ l > Transparent; steril; aufklappbares Gestell; Verpackung: HRS, 10 x 96