Learn More
Fisherbrand™ SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200μ l
GREENER_CHOICE
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
Marke:  Fisherbrand™ T113RN-FIS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11953446
  • 25.10 CHF / 960 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
50 mm
Aufklappbares Gestell
Ja
Polypropylen
Ungefiltert
klar
2 in.
RNase-, DNase- und DNA-frei
Abgeschrägt
SureOne
10, 50, 100 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200μ l > Transparent; unsteril; aufklappbares Gestell; Verpackung: HR, 10 x 96