Learn More
Fisherbrand™ SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200μ l
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
Marke: Fisherbrand™ T113GN-FIS
8.99 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
- Alle sterilen Spitzen sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren, Endotoxin und DNA
- Alle nicht sterilen Spitzen (im Gestell und lose) ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.
SureOne Rack – Leistungsmerkmale
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- In alle Bauteile des Gestells eingeprägtes Recycling-Logo
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Alle Einsätze enthalten zur Chargennachverfolgbarkeit die Fisherbrand-Teilenummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Der Kontaktclip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen beim Einklemmen der Einsätze
- Mehrkanal-Design, alle Einsätze haben 96-Well-Format
- Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
- Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduziert den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Verpackungsoptionen sind Großpackung, Racks, sterile Racks und Nachfüllpackungen.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Unsteril | |
2 in. | |
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
Abgeschrägt | |
SureOne |
Ungefiltert | |
klar | |
50 mm | |
Bulk | |
Ja | |
10, 50, 100 μl |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
79Stunden
6Minuten
6Sekunden
44Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %