Learn More
Fisherbrand™ Feuchte Wischtücher
Die Vliesstofftücher sind trocken oder befeuchtet mit 100 % reinem, deionisiertem Wasser oder einer Mischung aus reinem 70 % Isopropylalkohol in Reagenzqualität und 30 % deionisiertem Wasser erhältlich
21.85 CHF - 42.40 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 22,8 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
Breite (metrisch) | 15,2 cm |
Material | Polyester-Zellulose |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11744346
|
Fisherbrand™
90023-30 |
Clean-Wipes™ Wischtücher, trocken | Trocken |
28.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11734346
|
Fisherbrand™
2060 |
Clean-Wipes™ vorbefeuchtete DI-Tücher | 100 % reines, entionisiertes Wasser | N/A | ||||||
12972780
|
Fisherbrand™
90023-31 |
Clean-Wipes™ vorbefeuchtete DI-Tücher | 100 % reines, entionisiertes Wasser |
30.75 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11754346
|
Fisherbrand™
90007-96 |
Clean-Wipes™ vorbefeuchtete IPA-Tücher | 70 % Isopropylalkohol und 30 % deionisiertes Wasse |
42.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Fisherbrand&Trade; Clean-Wipes™ eignen sich optimal für die Reinigung oder das Abwischen optischer Teile, von Glaswaren, Elektroden, Küvetten und Mikroskopen.
- Weiches und fusselfreies Mischgewebe aus Cellulose und Polyester, verkratzt keine Oberflächen und zerfällt auch nicht wie Papiertücher
- Der wiederverschließbare Behälter, aus dem die Wischtücher einzeln entnommen werden können, schützt vor Staub und Schmutz
Bestellinformation
100 Wischtücher pro Polyethylen-Kanister
Spezifikation
9 in. | |
6 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Zum Reinigen oder Abwischen optischer Instrumente, von Glaswaren, Elektroden, Küvetten und Mikroskopen. | |
Unsteril |
22,8 cm | |
15,2 cm | |
9 x 6 in. (22,8 x 15,2 cm) | |
Für Wischarbeiten wie die Reinigung optischer Instrumente, von Glaswaren, Elektroden, Küvetten und Mikroskopen |