Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschalen aus Porzellan
Innen und außen glasiert (außer Rand)
59.59 CHF - 230.00 CHF
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Typ | Abdampfschale |
Ausführung der Innenwände | Glasiert |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13479719
|
Fisherbrand™
FB968A |
35 mL |
230.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13499719
|
Fisherbrand™
FB968B |
70 mL |
59.59 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13489719
|
Fisherbrand™
FB968C |
80 mL |
62.05 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13409729
|
Fisherbrand™
FB968D |
120 mL |
81.05 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13419729
|
Fisherbrand™
FB968E |
150 mL |
93.30 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13439729
|
Fisherbrand™
FB968F |
250 mL |
173.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13429729
|
Fisherbrand™
FB968G |
1285 mL |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tiefe Form mit Lippendichtung
- Rundboden
- Innen und außen glasiert (außer Rand).
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
- Ohne Deckel
Spezifikation
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Glasiert |