Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschalen aus Porzellan
Beschreibung
Tiefe Form mit Lippendichtung
- Rundboden
- Innen und außen glasiert (außer Rand).
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
- Ohne Deckel
Spezifikation
Rund | |
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Glasiert | |
1150 °C | |
24 mm | |
2.36 Zoll |
35 mL | |
Rund | |
Ideal für eine Vielzahl von Verdampfungs- und Veraschungsprozessen | |
2102 °F | |
1.5 mm | |
0,94 in. | |
60 mm |