Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschalen aus Porzellan
Innen und außen glasiert (außer Rand)
Marke:  Fisherbrand™ FB968C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13489719
  • 62.05 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tiefe Form mit Lippendichtung
  • Rundboden
  • Innen und außen glasiert (außer Rand).
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
  • Ohne Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Porzellan
Abdampfschale
Glasiert
30 mm
3.14 Zoll
80 mL
Rund
Verdampfungsanwendungen
2.5 mm
1,18 in.
80 mm