Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschalen aus Porzellan
Innen und außen glasiert (außer Rand)
Marke:  Fisherbrand™ FB968D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13409729
  • 81.05 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tiefe Form mit Lippendichtung
  • Rundboden
  • Innen und außen glasiert (außer Rand).
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
  • Ohne Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Porzellan
Abdampfschale
Glasiert
1150 °C
42 mm
3.7 Zoll
120 mL
Rund
Nützlich für eine Vielzahl von Verdampfungsprozessen und Veraschung
2102 °F
2.8 mm
1,65 in.
94 mm