Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben
Inert gegenüber den meisten Chemikalien wie Formaldehyd, schwachen Säuren und allen Basen.
47.75 CHF - 267.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussmaterial | Farbe | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussmaterial | Farbe | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12029977
|
Fisherbrand™
14955114A |
118 mL | Polypropylen | Durchscheinend | Kurz, breit |
136.00 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11709388
|
Fisherbrand™
14955114B |
148 mL | Polypropylen | Durchscheinend | Groß, dünn |
63.80 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12049977
|
Fisherbrand™
14955115A |
237 mL | LDPE | Durchscheinend | Kurz, breit |
55.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11719388
|
Fisherbrand™
14955115B |
237 mL | LDPE | Weiß | Kurz, breit |
47.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11974375
|
Fisherbrand™
14955116A |
237 mL | LDPE | Durchscheinend | Groß, dünn |
117.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12029957
|
Fisherbrand™
14955116B |
237 mL | LDPE | Weiß | Groß, dünn |
71.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12089977
|
Fisherbrand™
14955117A |
473 mL | LDPE | Durchscheinend | Kurz, breit |
107.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11994375
|
Fisherbrand™
14955117B |
473 mL | LDPE | Weiß | Groß, dünn |
267.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12089947
|
Fisherbrand™
14955118A |
946 mL | LDPE | Groß, dünn |
171.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12089957
|
Fisherbrand™
14955118B |
1100 mL | LDPE | Weiß | Kurz, breit |
166.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12009957
|
Fisherbrand™
14955119A |
1900 mL | LDPE | Durchscheinend | Groß, dünn |
105.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12009967
|
Fisherbrand™
14955119B |
1900 mL | LDPE | Weiß | Groß, dünn |
102.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12039957
|
Fisherbrand™
14955120A |
2500 mL | LDPE | Groß, dünn |
72.70 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12069967
|
Fisherbrand™
14955120B |
2500 mL | LDPE | Weiß | Groß, dünn |
85.45 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12099957
|
Fisherbrand™
14955121A |
5100 mL | LDPE | Durchscheinend | Kurz, breit |
51.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12089967
|
Fisherbrand™
14955121B |
5100 mL | LDPE | Weiß | Groß, dünn |
55.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Mehrzweckaufbewahrungsbehälter für Proben sind für Sammlung, Transport und Aufbewahrung von flüssigen und trockenen Mustern und Proben vorgesehen (nicht steril). Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Formaldehyd, schwache Säuren und alle Basen.
- Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
- Platzsparend stapelbar
- Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar
- kurze/breite Form
- hohe/dünne Form
- graduiert
Spezifikation
Probenbehälter |