Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
Marke:  Fisherbrand™ 4680080
305.94 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11895762
  • 382.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Kalibrationszertifikat und Kalibrationsgerät für den Gebrauch im Labor.
Beschreibung
Beschreibung
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
  • Vollständig autoklavierbar: Die gesamte Pipette kann Dampf-autoklaviert werden.
  • Soft-Touch-Spitzenabwurf: Ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %.
  • Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff – bequemer Halt und müheloses Aufsetzen der Spitze
  • Kolben mit Ausblasverfahren: Für 150 % mehr Luftdruck als bei herkömmlichen Kolben zur Abgabe von Tropfen in Mikrogröße.
Serviceleistungen
Drei Jahre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 2 %
Elite™
0,5 bis 5 ml
Kalibrierungszertifikat, Labor-Kalibrierungswerkzeug
Soft-Touch-Spitzenabwurf
Autoklavierbar
Standard-Pipette
Ergonomisch
0.01 ml
3 Jahre
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
      Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
      • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
        Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
        • Fisherbrand - Elite pipettors
          Improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort.
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 1:19
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 1:19
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
          • en (Main), selected
          Fisherbrand Elite pipettors
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation
        Dokumentation
        Brochures
        Zertifikate
        Zubehör anzeigen
        Sonderangebote
        Sonderangebote
        • Mehrere Hersteller
          Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
          Aktionscode25721
          Gültig bis zum2025-05-01
          Neues Angebot
          Jetzt sparen
        • Mehrere Hersteller
          Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
          Aktionscode: 24155
          Gültig bis zum2025-04-30
          Tage
          13
          Stunden
          22
          Minuten
          37
          Sekunden
          53
          Top-Angebot
          *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
          Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen > 0,5 bis 5 ml