Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-Säulen
Mit den DNAPac Umkehrphasensäulen erreichen Sie hochauflösende LC- und LC-MS-Trennungen von Oligonukleotiden, einschließlich doppelsträngiger DNA/RNA-Fragmente.
Marke: Thermo Scientific™ 088919
830.63 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-HPLC-Säulen erreichen Sie überlegene Umkehrphasen-Oligonukleotid-Trennungen. Das einzigartige chemische Verfahren ist für die Analyse von Oligonukleotiden und doppelsträngigen (ds) DNA/RNA-Fragmenten mit LC-UV oder LC-MS konzipiert. Die Säulenchemie bietet eine hervorragende Leistung in einem breiten Spektrum von pH-Werten, Temperaturen und Zusammensetzungen der mobilen Phase. Zusätzlich sorgen die großen Poren des Harzes für die saubere Trennung großer doppelsträngiger Nukleinsäuren mit bis zu 10.000 Basenpaaren.
Leistungsstarke Umkehrphasen-LC-SäulenDie DNAPac RP-Säule basiert auf kugelförmigem großporigem 4-μm-Polymerharz. Die Phase ist bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und Temperaturen (5 bis 110 °C) beständig und arbeitet mit mobilen Phasen, die mit direkter Massenspektrometrie kompatibel sind. Die Säule kann in HPLC- und UHPLC-Geräten verwendet werden, wobei sie bei hohem Durchsatz eine hohe Auflösung für Oligonukleotide erzeugt, und löst sowohl kleine als auch sehr große dsDNA-Segmente. Die DNAPac RP Umkehrphasensäule wurde speziell für die Trennung von Oligonukleotiden und DNA/RNA-Fragmenten entwickelt. Die stationäre Phase ist dank der organischen Lösungsmittel und der Ionenpaar-Reagenzien wie Triethylamin (TEA) und Hexylamin (HA) vollständig mit der Massenspektrometrie kompatibel. Die großen Poren des Polymerharzes ermöglichen die effiziente Trennung großer Nukleinsäuren mit niedriger Verschleppung.
Säulen für Umkehrphasen-Oligonukleotid-Trennungen in LC und LC/MS
- Konzipiert für Ionenpaar-Umkehrphasen-(IP-RP)-Trennungen von Oligonukleotiden und doppelsträngigen Nukleinsäuren
- Hohe Auflösung und hoher Durchsatz
- Exzellente MS-Kompatibilität
- Großer pH-Bereich (0 bis 14) und hohe Temperaturstabilität (bis zu 110 °C)
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
4 μm | |
Firmeneigene breite Poren | |
< 110 °C | |
DNAPac | |
Umkehrphase | |
Bio-LC |
3 mm | |
4000 psi (275 bar) | |
0 bis 14 | |
Je 1 | |
DVB (Divinylbenzol)-Polymer | |
DVB (Divinylbenzol)-Polymer | |
Umkehrphase | |
Responsibly packaged |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%