Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende
Verwenden Sie diese Röhrchen für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie. Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende bestehen aus Borosilikatglas, um Änderungen des pH-Werts und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können, zu verringern.
Marke: Fisherbrand™ 60D14-961-28
68.87 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas zur Reduzierung von pH-Veränderungen und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können. Diese Einwegröhrchen aus Borosilikatglas eignen sich perfekt für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie.
- Mit Außendurchmessern von 10 und 12 mm lieferbar
- Folienverpackt in Boxen mit 125 oder 250, um Kontamination oder Bruch zu vermeiden
Spezifikation
Klar | |
13 mL | |
Borosilikatglas | |
Für Gewebekulturen und die klinische Chemie | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
15 mm | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
Glatt | |
85 mm | |
Ja | |
Eingeschweißtes Tablett | |
Unsteril | |
Nein | |
KIM-KAP |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen