Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende
Verwenden Sie diese Röhrchen für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie. Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende bestehen aus Borosilikatglas, um Änderungen des pH-Werts und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können, zu verringern.
Marke:  Fisherbrand™ 60G14-961-31
70.57 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11577403
  • 233.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas zur Reduzierung von pH-Veränderungen und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können. Diese Einwegröhrchen aus Borosilikatglas eignen sich perfekt für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie.
  • Röhrchen in Premiumqualität mit robusten, gleichförmigem Boden und konsistenter Länge.
  • Wanddicke beträgt ca. 0.6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gleichförmiger Boden
23 mL
Borosilikatglas
Zum Waschen von Zellen geeignet
16 mm
Kulturröhrchen
150 mm
Ja
1000 Packung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende > Abmessungen: Durchmesser 16 x L 150 mm