Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Die chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem ähnlichen Preis wie bei Wegwerfröhrchen
Marke: Fisherbrand™ 73750M-99
571.65 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen
- Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen ohne Einlage
- Mit Beschriftungsfläche
Optimal für Gewebekulturen, Bakteriologie, klinische Chemie, Blutgruppenbestimmung und Kreuzproben
Bestellinformation
Verpackt in Tabletts mit 250 oder 500 Stück
Spezifikation
Naturfarben | |
Teströhrchen | |
100 mm | |
Ja | |
Kappe | |
Tablett; In Schrumpffolie eingewickelte Verpackungen | |
Unsteril | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
12 ml | |
Borosilikatglas | |
Gewebekultur, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Kreuzprobenverfahren.; Verfahren in den Bereichen Gewebekultur, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Kreuzproben. | |
Beschriftungsfläche | |
1000 Packung | |
16 mm | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |