Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
Marke:  Fisherbrand™ MS7-8-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11847563
  • 21.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert Probenvolumina
  • Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
  • Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
  • Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
  • Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Kamm
Je 1 x
50 μl
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
8
2 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm > Probengröße: 50 μl; Anzahl Wells: 8