Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke:  Fisherbrand™ MS15-20-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11843393
  • 27.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
20
2 mm
Kamm
Je 1 x
43 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm > Probengröße: 43 μl; Anzahl Wells: 20