Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
21.10 CHF - 28.50 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 x |
Dicke (metrisch) | 2 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11813483
|
Fisherbrand™
MS7-10-2 |
10 | 36 μl |
21.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11843483
|
Fisherbrand™
MS7-1-2 |
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 405 μl |
21.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11883483
|
Fisherbrand™
MS7-12-2 |
12 | 27 μ l |
21.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11823493
|
Fisherbrand™
MS7-16-2 |
16 | 20 μ l |
21.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11867553
|
Fisherbrand™
MS7-2-2 |
Prep 2, Marker 2 | 180 μl |
22.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11807563
|
Fisherbrand™
MS7-4-2 |
Prep 4, Marker 2 | 96 μl |
22.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11847563
|
Fisherbrand™
MS7-8-2 |
8 | 50 μl |
21.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11887563
|
Fisherbrand™
MS7-8-2 |
8 | 23 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Blau | |
Kamm | |
2 mm |
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
Je 1 x |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm