Learn More
Fisherbrand™ BloodBloc™ Wischtücher, Liner und Rollen für biogefährdende Substanzen
Verhindern Sie das Auslaufen von Flüssigkeiten und Chemikalien auf Hände, Handschuhe und Arbeitsflächen
13.50 CHF - 212.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vermeiden Sie beim Umgang mit Röhrchen, Proben und Platten ein Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten, Gewebe und Chemikalien auf Handschuhe und Oberflächen. |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Extinktion | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Extinktion | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16207040
|
Fisherbrand™
06-670-36 |
Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe | Super | 3 x 3 in. (7,62 x 7,62 cm) | N/A | ||||||
15505895
|
Fisherbrand™
066701 |
Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe | Standard | 3 x 3 in. (7,62 x 7,62 cm) |
28.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16217040
|
Fisherbrand™
0667038 |
Auskleidung für biologische Gefahrenstoffe | Super | 22 x 16 in. (55,88 x 40,64 cm) |
212.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16237040
|
Fisherbrand™
06-670-48 |
Rolle für biologische Gefahrenstoffe | Super | 100 ft. x 16 Zoll (3048 m x 40.64 cm) | N/A | ||||||
16247040
|
Fisherbrand™
0667049 |
Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe | Schwer | 3 x 3 in. (7,62 x 7,62 cm) |
16.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16277040
|
Fisherbrand™
0667051 |
Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe | Schwer | 22.86 x 20.32 cm (9 x 8 Zoll) | N/A | ||||||
16267040
|
Fisherbrand™
0667050 |
Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe | Schwer | 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) | N/A | ||||||
16207050
|
Fisherbrand™
0667054 |
Rolle für biologische Gefahrenstoffe | Schwer | 3.048 x 40,64 cm (100 Fuß x 16 Zoll) | N/A | ||||||
16217050
|
Fisherbrand™
0667055 |
Rolle für biologische Gefahrenstoffe | Standard | 3.048 x 40,64 cm (100 Fuß x 16 Zoll) |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16297040
|
Fisherbrand™
0667053 |
Auskleidung für biologische Gefahrenstoffe | Schwer | 16 x 16 in. (40,64 x 40,64 cm) | N/A | ||||||
Beschreibung
Die Wischtücher und Liner sind nicht steril und nicht für den Einsatz an Patienten vorgesehen.
- Das weiche, weiße saugfähige Wischtuch mit helloranger Polyethylen-Rückseite ist undurchlässig für Blut, Körperflüssigkeiten und starke Lösungsmittel, darunter Xylol, Xylol-Ersatz, Aceton, Ketone, Alkohole und Formalin
- Der Vliesstoff hält Flüssigkeit zurück; nicht fusselnd zur Verwendung mit empfindlichen Geräten wie Zellzählern
- Die flexible, undurchlässige orangefarbene Kunststofffolie verhindert das Eindringen von Krankheitserregern und Chemikalien in die Handschuhe, wodurch Kreuzkontaminationen beim Öffnen von Türen oder Berühren von Oberflächen im Labor minimiert werden
- Auch für Matten und Liner verwendbar; die Rollen können auf die gewünschte Länge geschnitten werden
- Nur einmal verwenden
Spezifikation
Ja | |
Vermeiden Sie beim Umgang mit Röhrchen, Proben und Platten ein Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten, Gewebe und Chemikalien auf Handschuhe und Oberflächen. |