Learn More
Fisherbrand™ BloodBloc™ Wischtücher, Liner und Rollen für biogefährdende Substanzen
Verhindern Sie das Auslaufen von Flüssigkeiten und Chemikalien auf Hände, Handschuhe und Arbeitsflächen
Marke:  Fisherbrand™ 0667038
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16217040
  • 212.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Wischtücher und Liner sind nicht steril und nicht für den Einsatz an Patienten vorgesehen.
  • Das weiche, weiße saugfähige Wischtuch mit helloranger Polyethylen-Rückseite ist undurchlässig für Blut, Körperflüssigkeiten und starke Lösungsmittel, darunter Xylol, Xylol-Ersatz, Aceton, Ketone, Alkohole und Formalin
  • Der Vliesstoff hält Flüssigkeit zurück; nicht fusselnd zur Verwendung mit empfindlichen Geräten wie Zellzählern
  • Die flexible, undurchlässige orangefarbene Kunststofffolie verhindert das Eindringen von Krankheitserregern und Chemikalien in die Handschuhe, wodurch Kreuzkontaminationen beim Öffnen von Türen oder Berühren von Oberflächen im Labor minimiert werden
  • Auch für Matten und Liner verwendbar; die Rollen können auf die gewünschte Länge geschnitten werden
  • Nur einmal verwenden
Spezifikation
Spezifikation
Auskleidung für biologische Gefahrenstoffe
55,88 cm
40,64 cm
Super
Ja
Vermeiden Sie beim Umgang mit Röhrchen, Proben und Platten ein Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten, Gewebe und Chemikalien auf Handschuhe und Oberflächen.
16 Zoll
16 Zoll
Nicht gewebte Kunststoff-Zellulose
Weiß, Orange
22 x 16 in. (55,88 x 40,64 cm)
Tischplatten, Probenentnahmewannen, Tabletts, Abzugshauben, Biosicherheitsschränke und Chemikalienschränke
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ BloodBloc™ Wischtücher, Liner und Rollen für biogefährdende Substanzen > Superabsorptionsvermögen; 16 x 22 in.