Learn More
Fisherbrand™ BloodBloc™ Wischtücher, Liner und Rollen für biogefährdende Substanzen
Verhindern Sie das Auslaufen von Flüssigkeiten und Chemikalien auf Hände, Handschuhe und Arbeitsflächen
Marke: Fisherbrand™
Beschreibung
Die Wischtücher und Liner sind nicht steril und nicht für den Einsatz an Patienten vorgesehen.
- Das weiche, weiße saugfähige Wischtuch mit helloranger Polyethylen-Rückseite ist undurchlässig für Blut, Körperflüssigkeiten und starke Lösungsmittel, darunter Xylol, Xylol-Ersatz, Aceton, Ketone, Alkohole und Formalin
- Der Vliesstoff hält Flüssigkeit zurück; nicht fusselnd zur Verwendung mit empfindlichen Geräten wie Zellzählern
- Die flexible, undurchlässige orangefarbene Kunststofffolie verhindert das Eindringen von Krankheitserregern und Chemikalien in die Handschuhe, wodurch Kreuzkontaminationen beim Öffnen von Türen oder Berühren von Oberflächen im Labor minimiert werden
- Auch für Matten und Liner verwendbar; die Rollen können auf die gewünschte Länge geschnitten werden
- Nur einmal verwenden
Spezifikation
Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe | |
7,62 cm | |
7,62 cm | |
Standard | |
Ja | |
Vermeiden Sie beim Umgang mit Röhrchen, Proben und Platten ein Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten, Gewebe und Chemikalien auf Handschuhe und Oberflächen. |
3 in. | |
3 in. | |
Nicht gewebte Kunststoff-Zellulose | |
Weiß, Orange | |
3 x 3 in. (7,62 x 7,62 cm) | |
Blutröhrchen, Mikrobiologieplatten, Pipetten, Sonden, Probenbehälter, Instrumente |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ BloodBloc™ Wischtücher, Liner und Rollen für biogefährdende Substanzen > Standard-Absorptionsvermögen; 3x3 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur