Learn More
Fisherbrand™ BloodBloc™ Wischtücher, Liner und Rollen für biogefährdende Substanzen
Verhindern Sie das Auslaufen von Flüssigkeiten und Chemikalien auf Hände, Handschuhe und Arbeitsflächen
Marke: Fisherbrand™ 0667055
Beschreibung
Die Wischtücher und Liner sind nicht steril und nicht für den Einsatz an Patienten vorgesehen.
- Das weiche, weiße saugfähige Wischtuch mit helloranger Polyethylen-Rückseite ist undurchlässig für Blut, Körperflüssigkeiten und starke Lösungsmittel, darunter Xylol, Xylol-Ersatz, Aceton, Ketone, Alkohole und Formalin
- Der Vliesstoff hält Flüssigkeit zurück; nicht fusselnd zur Verwendung mit empfindlichen Geräten wie Zellzählern
- Die flexible, undurchlässige orangefarbene Kunststofffolie verhindert das Eindringen von Krankheitserregern und Chemikalien in die Handschuhe, wodurch Kreuzkontaminationen beim Öffnen von Türen oder Berühren von Oberflächen im Labor minimiert werden
- Auch für Matten und Liner verwendbar; die Rollen können auf die gewünschte Länge geschnitten werden
- Nur einmal verwenden
Spezifikation
Rolle für biologische Gefahrenstoffe | |
30,48 m | |
40,64 cm | |
Orangefarbener Träger | |
3.048 x 40,64 cm (100 Fuß x 16 Zoll) | |
Tischplatten, Probenentnahmewannen, Tabletts, Abzugshauben, Biosicherheitsschränke und Chemikalienschränke |
100 ft. | |
16 Zoll | |
Standard | |
Ja | |
Vermeiden Sie beim Umgang mit Röhrchen, Proben und Platten ein Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten, Gewebe und Chemikalien auf Handschuhe und Oberflächen. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ BloodBloc™ Wischtücher, Liner und Rollen für biogefährdende Substanzen > Standard-Absorptionsvermögen, 16 in x 100 ft.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur