Learn More
Fisherbrand™ Probenbeutel aus Polyethylen
Für den Einsatz im Labor zum Transfer von Proben in einer sterilen Umgebung.
Marke: Fisherbrand™ 14955189
44.95 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sichere, kontaminationsfreie Beutel für zuverlässige Analysenergebnisse
- Hergestellt aus schwerem, reinem Polyethylen, das den FDA-Spezifikationen entspricht
- Geeignet für feste, halbfeste und flüssige Materialien
- Einfache Handhabung, Probe einlegen und durch viermaliges Drehen des Beutels nach außen und umbiegen der Drahtenden nach innen versiegeln
- Wirtschaftliche und effiziente Methode zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Probenbeutel aus Polyethylen > Fassungsvermögen: 540 ml; Verschlusstyp: Flachdrahtverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur