Learn More
Fisherbrand™ ShallowWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Anwendungen mit kleinen Volumen
Marke:  Fisherbrand™ 267463
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13575450
  • 788.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ausgestattet mit einem Shared-Wall-Design, das ein erhöhtes Well-Volumen ermöglicht
  • Automatisierungskompatibel, ANSI-Standard
  • Geringe Bindung und chemisch beständige Oberfläche
  • Naturfarbene Platten zur Lagerung oder für kolorimetrische Assays
  • Weiße Platten für Lumineszenz-Assays, einschließlich SPA
  • Schwarze Platten zur Lagerung oder für Fluoreszenz-Assays
  • Runder Well-Boden für optimale Probenrückgewinnung
  • Das abgerundete rechteckige Well-Format minimiert Kapillareffekte
  • Arbeitsvolumenbereich: 2 bis 35 μl/Well
Bestellinformation
PC nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
16 x 24
Polypropylen
384
Runder, konischer Boden (V-Well)
Standard
Weiß
58 μl
Steril
Lagerung oder kolorimetrische Assays
Videos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Advantage aspiration system
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ ShallowWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen > 58μL-Well-Volumen; steril; naturfarben