Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Abdeckungen
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Marke:  Fisherbrand™ N10815
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787986
  • 229.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Die Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiöser Materialien
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Jeweils
Aerosolabdeckung
Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Abdeckungen > Zur Verwendung mit Wellwash