Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Abdeckungen
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
226.00 CHF - 229.00 CHF
Spezifikation
Typ | Aerosolabdeckung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen |
Menge | Jeweils |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11787986
|
Fisherbrand™
N10815 |
Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11797986
|
Fisherbrand™
N10816 |
Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Die Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiöser Materialien
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Spezifikation
Aerosolabdeckung | |
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen | |
Jeweils |