Learn More
Fisher Scientific™ Isotemp™ Umwälzbad-Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit Isotemp-Bädern und -Kühlgeräten
404.01 CHF - 1899.45 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Viskosität | Beschreibung | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Viskosität | Beschreibung | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11691081
|
Fisher Scientific™
9990201 |
5L | Dynamisch -3 cP bei 20 °C, kinematisch - 3,37 cSt bei 20 °C | Spezifische Wärme: - 0,4 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,89 g/cm3 bei 20 °C | -75°bis +75 °C |
685.41 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11601091
|
Fisher Scientific™
9990202 |
10L | Dynamisch -3 cP bei 20 °C, kinematisch - 3,37 cSt bei 20 °C | Spezifische Wärme - 0,4 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,89 g/cm3 bei 20 °C | -75°bis +75 °C |
1286.40 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10751033
|
Fisher Scientific™
9990205 |
5L | Dynamisch - 200 cP bei 20 °C, kinematisch - 185 cSt bei 20 °C | Spezifische Wärme - 0,37 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,93 g/cm3 bei 20 °C | 80 °C bis 300 °C |
1336.65 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11621091
|
Fisher Scientific™
9990204 |
10L | Dynamisch - 11 cP bei 20 °C, kinematisch - 11,8 cSt bei 20 °C | Spezifische Wärme - 0,36 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,93 g/cm3 bei 20 °C | -40°C bis +200°C |
691.44 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11641091
|
Fisher Scientific™
9990206 |
10L | Dynamisch - 200 cP bei 20 °C, kinematisch -185 cSt bei 20 °C | Spezifische Wärme - 0,37 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,93 g/cm3 bei 20 °C | 80 °C bis 300 °C |
1899.45 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11611091
|
Fisher Scientific™
9990203 |
5L | Dynamisch - 11 cP bei 20 °C, kinematisch - 11,8 cSt bei 20 °C | Spezifische Wärme - 0,36 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,93 g/cm3 bei 20 °C. | -40°C bis +200°C |
404.01 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Zur Verwendung mit VersaCool Bädern und Kühlgeräten
Farbe: DurchsichtigSpezifikation
Durchsichtig | |
Silikonöl |