Learn More
Fisher Scientific™ Isotemp™ Umwälzbad-Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit Isotemp-Bädern und -Kühlgeräten
Marke:  Fisher Scientific™ 9990201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11691081
  • 685.41 CHF / 5 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit VersaCool Bädern und Kühlgeräten
  • Sil 180 Silikonölbadflüssigkeit
  • Temperaturbereich -40 °C bis +200 °C
  • 5 l-Behälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
5L
Silikonöl
5 L
Spezifische Wärme: - 0,4 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,89 g/cm3 bei 20 °C
-75°bis +75 °C
Sil 100
Dynamisch -3 cP bei 20 °C, kinematisch - 3,37 cSt bei 20 °C