Learn More
Fisher Scientific™ Isotemp™ Umwälzbad-Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit Isotemp-Bädern und -Kühlgeräten
Marke: Fisher Scientific™ 9990203
383.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit VersaCool Bädern und Kühlgeräten
- Sil 180 Silikonölbadflüssigkeit
- Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C
- 5 l-Behälter
Spezifikation
Durchsichtig | |
5L | |
Silikonöl | |
5 l |
Spezifische Wärme - 0,36 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,93 g/cm3 bei 20 °C. | |
-40°C bis +200°C | |
Sil 180 | |
Dynamisch - 11 cP bei 20 °C, kinematisch - 11,8 cSt bei 20 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30