Learn More
Fisher Scientific™ Isotemp™ Umwälzbad-Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit Isotemp-Bädern und -Kühlgeräten
Marke:  Fisher Scientific™ 9990206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11641091
  • 1899.45 CHF / 10 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit VersaCool Bädern und Kühlgeräten
  • Sil 180 Silikonölbadflüssigkeit
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C
  • 10 l-Behälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
10L
Silikonöl
10 L
Spezifische Wärme - 0,37 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,93 g/cm3 bei 20 °C
80 °C bis 300 °C
Sil 300
Dynamisch - 200 cP bei 20 °C, kinematisch -185 cSt bei 20 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisher Scientific™ Isotemp™ Umwälzbad-Flüssigkeiten > Sil 300 Silikonölbad-Flüssigkeit, Betriebstemperaturbereich 160 bis 300°C, 10 l-Behälter