Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilber-freie Leitfähigkeitssonden: Zwei Zellen
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
386.00 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Typ Leitfähigkeitssonde
Anschlusstypen 2-polig
Lagerungsmethode Eingetaucht in deionisiertes Wasser.
Sonde 2-Zellen-Leitfähigkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Separate ATC-Sonde für temperaturkompensierte Messwerte.
Produkte 6
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11580074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X219025
1 cm-1 10 bis 2000 μS/cm Glas
389.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11590074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X219026
0,1 cm-1 0.5 bis 200 μS/cm Glas
386.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11500084
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93X219027
10 cm-1 1000 bis 200000 μS/cm Glas Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11510174
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93X219028
1 cm-1 10 bis 2000 μS/cm Epoxid Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11500174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X219029
0,1 cm-1 0.5 bis 200 μS/cm Epoxid
387.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11590164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X219030
10 cm-1 1000 bis 200000 μS/cm Epoxid
387.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Die einzigartige kompakte Größe der Tauchzelle entspricht einer typischen pH-Elektrode und ermöglicht den Einsatz in einem standardmäßigen Elektrodenhalter.
  • Typ mit zwei Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
  • 2-polige Stecker
  • Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm1
Spezifikation
Spezifikation
Leitfähigkeitssonde
2-polig
Eingetaucht in deionisiertes Wasser.
2-Zellen-Leitfähigkeit
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilber-freie Leitfähigkeitssonden: Zwei Zellen