Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilber-freie Leitfähigkeitssonden: Zwei Zellen
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Marke:  Fisherbrand™ 93X219026
267.50 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11590074
  • 386.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Separate ATC-Sonde für temperaturkompensierte Messwerte.
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Die einzigartige kompakte Größe der Tauchzelle entspricht einer typischen pH-Elektrode und ermöglicht den Einsatz in einem standardmäßigen Elektrodenhalter.
  • Typ mit zwei Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
  • 2-polige Stecker
  • Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 cm-1
AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräte und AP65 Tragbares Messgerät
Glas
Eingetaucht in deionisiertes Wasser.
2-polig
Leitfähigkeitssonde
0.5 bis 200 μS/cm
2-Zellen-Leitfähigkeit