Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilber-freie Leitfähigkeitssonden: Zwei Zellen
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Marke: Fisherbrand™ 93X219028
Requires : Separate ATC-Sonde für temperaturkompensierte Messwerte.
Beschreibung
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Die einzigartige kompakte Größe der Tauchzelle entspricht einer typischen pH-Elektrode und ermöglicht den Einsatz in einem standardmäßigen Elektrodenhalter.
- Typ mit zwei Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
- 2-polige Stecker
- Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm–1
Spezifikation
1 cm-1 | |
AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräte und tragbares Messgerät | |
Epoxid | |
Eingetaucht in deionisiertes Wasser. |
2-polig | |
Leitfähigkeitssonde | |
10 bis 2000 μS/cm | |
2-Zellen-Leitfähigkeit |