Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilber-freie Leitfähigkeitssonden: Zwei Zellen
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Marke: Fisherbrand™ 93X219027
253.05 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Separate ATC-Sonde für temperaturkompensierte Messwerte.
Beschreibung
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Die einzigartige kompakte Größe der Tauchzelle entspricht einer typischen pH-Elektrode und ermöglicht den Einsatz in einem standardmäßigen Elektrodenhalter.
- Typ mit zwei Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
- 2-polige Stecker
- Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm–1
Spezifikation
10 cm-1 | |
AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräte und AP65 Tragbares Messgerät | |
Glas | |
Eingetaucht in deionisiertes Wasser. |
2-polig | |
Leitfähigkeitssonde | |
1000 bis 200000 μS/cm | |
2-Zellen-Leitfähigkeit |