Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden
GREENER_CHOICE
Auswahl an flachen oder sägezahnartigen Spitzen für den Gebrauch mit tragbaren Homogenisatoren.
672.00 CHF - 1020.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sonde
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) 150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisatoren
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Produkte 5
Produktcode Marke Ausführung unten Volumenbereich (metrisch) Durchmesser (metrisch) Sonde Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausführung unten Volumenbereich (metrisch) Durchmesser (metrisch) Sonde Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15545819
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15545819
Flach 0,2 bis 5 ml 5 mm Fein
672.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15555819
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15555819
Sägezahn 0,25 bis 30 ml 7 mm Fein
672.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15565819
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15565819
Sägezahn, breites Fenster 0,25 bis 30 ml 7 mm Schulung
672.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15595819
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15595819
Sägezahn 1,5 bis 100 ml 10 mm Fein
1020.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15505829
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15505829
Sägezahn, breites Fenster 1,5 bis 100 ml 10 mm Schulung
1020.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet Endbenutzern Flexibilität bei der Probenverarbeitung
  • Für lange Lebensdauer entwickelt und zu Reinigungszwecken leicht abzubauen
  • Aufgrund der Stator-Auslegung können feine bis mittelfeine Proben durch die Verarbeitungsfenster hindurchtreten
  • Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE 
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
Edelstahl
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisatoren
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden