Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden
GREENER_CHOICE
Auswahl an flachen oder sägezahnartigen Spitzen für den Gebrauch mit tragbaren Homogenisatoren.
Marke:  Fisherbrand™ 15565819
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15565819
  • 672.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet Endbenutzern Flexibilität bei der Probenverarbeitung
  • Für lange Lebensdauer entwickelt und zu Reinigungszwecken leicht abzubauen
  • Aufgrund der Stator-Auslegung können feine bis mittelfeine Proben durch die Verarbeitungsfenster hindurchtreten
  • Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE 
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
0,25 bis 30 ml
4.5 Zoll
Edelstahl
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisatoren
Schulung
7 mm
115 mm
Sägezahn, breites Fenster
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden > Bodenform: Sägezahn – breites Fenster; Verarbeitungsbereich: 0,25 – 30 ml; Durchmesser: 7mm, Länge: 115mm