Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden
GREENER_CHOICE
Auswahl an flachen oder sägezahnartigen Spitzen für den Gebrauch mit tragbaren Homogenisatoren.
Marke:  Fisherbrand™ 15505829
940.21 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15505829
  • 1020.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet Endbenutzern Flexibilität bei der Probenverarbeitung
  • Für lange Lebensdauer entwickelt und zu Reinigungszwecken leicht abzubauen
  • Aufgrund der Stator-Auslegung können feine bis mittelfeine Proben durch die Verarbeitungsfenster hindurchtreten
  • Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
1,5 bis 100 ml
4.5 Zoll
Edelstahl
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisatoren
Schulung
10 mm
115 mm
Sägezahn, breites Fenster
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden > Bodenform: Sägezahn – breites Fenster; Verarbeitungsbereich: 1,5 – 100 ml; Durchmesser: 10mm, Länge: 115mm